Learn More
Hirschmann™ Mischzylinder, Klasse A, mit Polyethylenstopfen und blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann Instruments™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Poly-Stopfen sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohren gefertigt.
51.15 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Blau |
Form | Rund |
Typ | Graduierter Mischzylinder |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10668281
|
Hirschmann™
2340193 |
1000 ml | 10 ml |
123.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11746672
|
Hirschmann™
2340160 |
10 ml | 0.2 ml |
51.15 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10253051
|
Hirschmann™
2340194 |
2000 ml | 20 ml |
213.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11786672
|
Hirschmann™
2340186 |
250 ml | 2 ml |
97.90 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11796672
|
Hirschmann™
2340190 |
500 ml | 5 ml |
137.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11756672
|
Hirschmann™
2340170 |
25 ml | 0.5 ml |
54.20 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11766672
|
Hirschmann™
2340175 |
50 ml | 1 ml |
61.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11776672
|
Hirschmann™
2340180 |
100 ml | 1 ml |
67.80 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Blau, Hauptpunkt-Graduierung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
Glas | |
A | |
Polyethylen |
Blau | |
Graduierter Mischzylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
Stopfen aus Polyethylen |