Learn More
Calcium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ca in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 195881000
23.29 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10296390
  • 24.52 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Calcium standard solution
1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
Kunststoffflasche
Ca
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Lösung
Calcium
5460341
40.08
997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
100 mL
MFCD00010897 MFCD00085314
Löslichkeit in Wasser: löslich.
[Ca]
40.08
CHEBI:29320
AAS
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number195885000,195881000
ChargennummerA0459381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number195885000,195881000
ChargennummerA0456279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number195885000,195881000
ChargennummerA0449098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number195885000,195881000
ChargennummerA0398065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number195885000,195881000
Special Offers
Special Offers
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    24
    Stunden
    12
    Minuten
    8
    Sekunden
    0
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Calcium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ca in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche