Learn More
Quecksilber-Standardlösung, für AAS, Lösung, 1 mg/ml Hg in 10 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196121000
52.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10710901
  • 52.66 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mercury standard solution
Kunststoffflasche
100 mL
1.02
Pulver, Granulate oder Stückchen
990 to 1010 μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
-3.0°C
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
342.62
342.62
1 mg/ml Hg in 10% HNO3
7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
1.0200g/mL
H2HgN2O7
MFCD00149736
Schwarz bis grau
101.0°C
Löslichkeit in Wasser: löslich.
Quecksilber(2+); Dinitrat; Hydrat
3084029
AAS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quecksilber-Standardlösung, für AAS, Lösung, 1 mg/ml Hg in 10 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche