Learn More
Ruthenium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ru in 5 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 196251000
58.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Ruthenium standard solution | |
7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
100 mL | |
1.02 | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
990 to 1010 μg/mL of Ru(3+) in 10−20% HCl | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
107.0°C | |
Ruthenium | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
AAS |
1 mg/ml Ru in 5% HCl | |
Kunststoffflasche | |
1.0200g/mL | |
Ru | |
Lösung | |
Gelb bis Braun | |
-25.0°C | |
[Ru] | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
23950 | |
101.07 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Ruthenium atomic absorption standard solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461929 | Analysenzertifikat | 19/04/2024 | 196251000 |
A0454216 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 196251000,196255000 |
A0394768 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 196251000,196255000 |
A0406857 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 196251000,196255000 |
A0355758 | Analysenzertifikat | 21/07/2022 | 196251000,196255000 |