Learn More
Calcium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ca in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 195885000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10328050
  • 48.74 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Calcium standard solution
1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
Kunststoffflasche
Ca
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Calcium
5460341
40.08
Löslichkeit in Wasser: löslich.
997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
500 mL
MFCD00010897 MFCD00085314
[Ca]
40.08
CHEBI:29320
AAS
Lösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Calcium atomic absorption standard solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.