Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsvial 4 ml, PP mit Verschlussstopfen, 13 x 57 mm, VE = 1000 Stück
Entwickelt für die Beta- und Gamma-Zählung, kann aber auch für RIA, Flüssigszintillationszählung, Probenlagerung, Probenzählung und Chromatographie verwendet werden.
Marke:  DWK Life Sciences 225402
Artikelnummer. 10212961
  • 400.40 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann autoklaviert oder verbrannt werden
  • Stopfen – einfacher zu verwenden als Schraubverschlüsse
Bestellinformation
In zwei Polybeuteln mit je 500 Fläschchen, zwei Polybeuteln mit je 500 Stopfen pro Karton mit je 1000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.51 Zoll
Polypropylen
Entwickelt für die Beta- und Gamma-Zählung, kann aber auch für RIA, Flüssigszintillationszählung, Probenlagerung, Probenzählung und Chromatographie verwendet werden
Polybeutel
Polypropylen
Druckkappe
13 mm
4 ml
2,24 in.
0,13 oz.
Autoklavierbar
57 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences Szintillationsvial 4 ml, PP mit Verschlussstopfen, 13 x 57 mm, VE = 1000 Stück > Kapazität: 4 ml