Learn More
Calcium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ca in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
24.52 CHF - 48.74 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel Ca
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10296390
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
195881000
100 mL
24.52 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10328050
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
195885000
500 mL
48.74 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Calcium standard solution
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Ca
Lösung
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Calcium
Löslichkeit in Wasser: löslich.
CHEBI:29320
AAS
1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
Kunststoffflasche
MFCD00010897 MFCD00085314
997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
[Ca]
40.08
5460341
40.08
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Calcium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ca in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals