Learn More
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11320919
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320919
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11320919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010679.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Calcium carbonate is used in medicine and agriculture. It is also used in flue gas desulfurization in fossil fuel power stations, production of toothpaste, ceramics/glazing applications, purification of iron from iron ore, and to clean tarnish on silver. It forms the major component of ceramic tile adhesives. It is used in the refining of sugar, as filler in thermosetting resins, as an abrasive, as an extender in paints, and as a formation-bridging filtercake-sealing agent in oil industry. It is used in swimming pools for controlling the pH, to improve the rigidity of polypropylene compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-Name Calcium;carbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 800°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1657
Löslichkeitsinformationen Very low solubility in water.
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6583
Dichte 2.930 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT22K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
ChargennummerM24K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
ChargennummerX04J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
ChargennummerW19I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
ChargennummerW15G042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
Name des Produkts
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >