Learn More
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Applied as neutralizing agent, filler, and extender in rubber, plastics, paints, opacifying agent in paper, putty, antacid, Portland cement, sulfur dioxide, removal from stack gases, allurgical flux, analytical chemistry, carbon dioxide generation, and determining halogens in organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium carbonate |
Schmelzpunkt | 800°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Merck Index | 14,1657 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water. |
IUPAC-Name | Calcium;carbonat |
Formelmasse | 100.09 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21L022 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | 047235.06,047235.14,047235.22 |
Y21K002 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 047235.06,047235.14,047235.22 |
Y20J051 | Analysenzertifikat | 03/01/2024 | 047235.06,047235.14,047235.22 |
N13J030 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 047235.06,047235.14,047235.22 |
10217171 | Analysenzertifikat | 02/02/2023 | 047235.06,047235.14,047235.22 |