Learn More
Calciumcarbonat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11944311
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumcarbonat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944311
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11944311
Marke: Thermo Scientific Acros 437190050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 39 to 42% (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Merck Index 15,1659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number437190050,437190250
ChargennummerA0461875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number437190050,437190250
ChargennummerA0446867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog Number437190050,437190250
ChargennummerA0407448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number437190050,437190250
ChargennummerA0418394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number437190050,437190250
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate
Name des Produkts
Calciumcarbonat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >