Learn More
Calciumchlorid, 96 %, reinst, wasserfreies Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10021681
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid, 96 %, reinst, wasserfreies Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10021681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10021681
Marke: Thermo Scientific Acros 349615000
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt >1600.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium chloride
Schmelzpunkt 782.0°C
Namenshinweis 96%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Merck Index 15,1661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
Formelmasse 110.99
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Calciumchlorid, 96 %, reinst, wasserfreies Pulver, Thermo Scientific Chemicals >