Learn More
Brand™ Neubauer Rhodium-beschichtete Zählkammer
Rhodiumbeschichteter Kammerboden mit in die Rhodiumschicht eingravierten Linien, die unter normalen Mikroskopeinstellungen hell erscheinen. BRAND™ Blaubrand™ Neübauer Rhodiumbeschichtete Zählkammern kehren das Bild mit verändertem Kontrast um.
Marke: Brand™ 717810
147.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kammerboden mit Rhodiumbeschichtung.
- In die Rhodiumschicht eingravierte Skala ist bei normalen Mikroskopeinstellungen hell sichtbar.
- Durch Ändern des Kontrasts kann das Mikroskopbild umgekehrt werden, sodass die Skala je nach Wunsch heller oder dunkler wird.
- CE-Kennzeichen entsprechend IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Zählgerät | |
Rhodium-beschichtet | |
0.1 mm |
Ohne Federklemmen | |
1Each. |