Learn More
BRAND™ Neubauer Zählkammern
In 9 große Quadrate mit jeweils 1 mm unterteilt2 . BRAND™ Neubauer Zählkammern sind mit vier großen Eckquadraten mit der Aufschrift L zum Zählen von Leukozyten und 5 Unterquadraten im großen zentralen Quadrat zum Zählen von Thrombozyten und Erythrozyten versehen. Alle Unterquadrate haben auf jeder Seite dreifache Begrenzungslinien. Doppelt liniert. Erhältlich mit oder ohne Federklemmen. CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Marke:  BRAND™ 717805
49.45 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10490171
  • 60.63 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 9 große Quadrate mit je 1mm22 .
  • Vier große, mit „L“ markierte Quadrate in den Ecken zur Zählung von Leukozyten, jeweils eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Das große Quadrat in der Mitte eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Das große Quadrat in der Mitte ist eingeteilt in 25 Unterquadrate mit 0.2 mm Seitenlänge.
  • Jedes Unterquadrat besteht aus 16 Miniquadraten mit 0.05 mm Seitenlänge und einer Fläche 0.0025 mm2.
  • Die 5 Unterquadrate im großen Zentralquadrat dienen der Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten.
  • Alle Unterquadrate haben auf jeder Seite dreifache Begrenzungslinien.
  • Anhand der mittleren Begrenzungslinie wird entschieden, ob die Zellen im Randbereich mitgezählt werden sollen oder nicht.
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
0.1 mm
Ohne Federklemmen
1Each.
Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Neubauer Zählkammern > Ohne Federklemmen; doppelte Stromversorgung