Learn More
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Diese Adapter aus Polypropylen (PP) und Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und eignen sich ideal für Dispensetter Flaschenaufsatzspender.
Marke: BRAND™ 704343
10.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gewindeadapter, Polypropylen (PP), Außengewinde GL 45, für Flaschengewinde S 40
- Gewindeadapter für BRAND™ Flaschenaufsatzspender, Polypropylen, 45/40 mm
- Zur Verwendung mit Flaschengewinden40 S, Dispensette, seripettor, Titrette und QuikSip Flaschenaufsatzverdünnern und -dispensern
- Die Adapter aus Polypropylen (PP) und Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt
- Ideal für Dispensette Flaschenaufsatzspender
- Diese Adapter aus Polypropylen und Fluorpolymer (ETFE und PTFE) sind für die Verwendung mit BRAND™-Flaschenaufsatzspendern und Büretten vorgesehen
- Diese Gewindeadapter machen Flaschenaufsatzspender kompatibel mit den meisten Reagenzflaschen
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Für Flaschengewinde S 40 | |
45 GL |
Polypropylen | |
Je 1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31