Learn More
BRAND™ Küvettenkappen
Sorgt für eine dichte Versiegelung, ermöglicht die Lagerung von Proben bei bis zu -20 °C.
Marke: BRAND™ 759242
17.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Runde Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss und ermöglichen die Lagerung von Proben bei bis zu -20°C.Farbige Deckel sind für eine leichte Probenidentifikation.
Typ: Deckel für UV-Küvette mikro, grün
Spezifikation
Küvettenkappe | |
Ja | |
100/Packung | |
Rund |
Grün | |
Polyethylen | |
Ultramikro UV-Küvetten |