Learn More
BRAND™ Küvettenkappen
Sorgt für eine dichte Versiegelung, ermöglicht die Lagerung von Proben bei bis zu -20 °C.
Marke:  BRAND™ 759243
17.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10139441
  • 17.75 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Runde Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss und ermöglichen die Lagerung von Proben bei bis zu -20°C.
Farbige Deckel sind für eine leichte Probenidentifikation.
Typ: Deckel für UV-Küvette mikro, grün
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Küvettenkappe
Ja
100/Packung
Rund
Orange
Polyethylen
Ultramikro UV-Küvetten
Name des Produkts
BRAND™ Küvettenkappen > Orange