Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
Marke:  Koflo 04669-68
223.79 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11730029
  • 281.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Able to mix light viscosity to high viscosity components.
  • Accept standard tube fittings.
  • These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
  • Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
  • Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Spezifikation
Spezifikation
0.51 in.
11.9 in.
Stainless Steel (316)
Mischen von hochviskosen Flüssigkeiten
13 mm
302 mm
Röhrchenmischer
Name des Produkts
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316 > Länge:302mm