Learn More
BRAND™ Küvettenkappen
Sorgt für eine dichte Versiegelung, ermöglicht die Lagerung von Proben bei bis zu -20 °C.
17.75 CHF - 68.60 CHF
Spezifikation
Typ | Küvettenkappe |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polyethylen |
Menge | 100/Packung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultramikro UV-Küvetten |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10139441
|
BRAND™
759243 |
Orange |
17.75 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10476221
|
BRAND™
759242 |
Grün |
17.75 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10086751
|
BRAND™
759240 |
Blau |
68.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10159441
|
BRAND™
759241 |
Gelb |
61.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Runde Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss und ermöglichen die Lagerung von Proben bei bis zu -20°C.Farbige Deckel sind für eine leichte Probenidentifikation.
Typ: Deckel für UV-Küvette mikro, blau
Spezifikation
Küvettenkappe | |
Polyethylen | |
Ultramikro UV-Küvetten |
Ja | |
100/Packung | |
Rund |