Learn More
Thermo Scientific™ BioLite Multischalen und MicroWell Platte
Allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrotiterplatten durchführen, die garantiert steril, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch sind.
Marke: Thermo Scientific™ 130188
30.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
53.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24330" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Biolite™ Zellkulturplatten mit Deckeln bieten eine optimale Leistung bei einer großen Auswahl an Größen und eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz für eine große Auswahl an Anwendungen in Ihrer Zellkulturroutine.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase/DNase-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Biolite™ | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
1 St./Packung |
Standard | |
0,32 cm2 | |
1/Packung, 50/Karton | |
Transparent | |
0,2 ml | |
0,2 ml | |
Zellkultur | |
50 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
19Stunden
8Minuten
34Sekunden
43 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31