Learn More
Thermo Scientific™ BioLite Multischalen und MicroWell Platte
Allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrotiterplatten durchführen, die garantiert steril, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch sind.
56.90 CHF - 76.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Kulturfläche | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Kulturfläche | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11825275
|
Thermo Scientific™
130184 |
6 | 9,6 cm2 | 3 ml |
60.65 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11889684
|
Thermo Scientific™
130185 |
12 | 3,8 cm2 | 2 ml |
63.05 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11874235
|
Thermo Scientific™
930186 |
24 | 1.9 cm2 | 1 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11820765
|
Thermo Scientific™
130187 |
48 | 0,75 cm2 | 38 ml |
68.50 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11835275
|
Thermo Scientific™
130188 |
96 | 0,32 cm2 | 0,2 ml |
56.90 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Biolite™ Zellkulturplatten mit Deckeln bieten eine optimale Leistung bei einer großen Auswahl an Größen und eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz für eine große Auswahl an Anwendungen in Ihrer Zellkulturroutine.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase/DNase-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Durchsichtig | |
Steril | |
Zellkultur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre