Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit SiteClick™ Qdot™ R-PE und Biotin-Antikörpermarkierungskits hell markierte Antikörper für die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzbildgebung oder den Western Blot-Nachweis.
Marke: Invitrogen™ S20033
515.28 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzeugen Sie perfekt markierte Antikörper mit den SiteClick R-PE-, Qdot- oder Biotin-Antikörpermarkierungskits. Diese Stellenselektivität wird erreicht, indem die Kohlenhydratdomänen, die unabhängig von Isotyp und Wirtsart auf praktisch allen IgG-Antikörpern vorhanden sind, gezielt angesprochen werden. Je nach Markierung kann der resultierende SiteClick R-PE-, Qdot- oder Biotin-konjugierte Antikörper für die Durchflusszytometrie, die Fluoreszenz-Bildgebung oder die Western-Blot-Detektion verwendet werden. Jedes Kit enthält alles, was für die Markierung von 100 μg IgG-Antikörpern mit einem einfach zu verfolgenden, schrittweisen Protokoll erforderlich ist. Mit den SiteClick R-PE-, Qdot- oder Biotin- Antikörpermarkierungskits erzielen Sie eine hocheffiziente, stellenspezifische und reproduzierbare Markierung.
Die chemische Markierung von herkömmlichem Amin oder Thiol kann zur Markierung der Antigenbindungsdomäne führen oder die Struktur eines Antikörpers beeinträchtigen. Bei der SiteClick Markierungstechnologie erfolgt die Markierung jedoch unter milden Bedingungen an den schweren Ketten eines IgG-Antikörpers, wodurch sichergestellt wird, dass die Antigenbindungsdomänen für die Bindung an Ihr Antigenziel verfügbar bleiben. Da SiteClick Markierungskits eine einfache und schonende, stellenselektive Anbindung von Detektionsmolekülen an schwere N-verknüpfte Glykane ermöglichen – die weit von der Antigenbindungsdomäne entfernt sind – wird eine hervorragende Reproduzierbarkeit bei sequenziellen Markierungen sowie von Antikörper zu Antikörper erzielt. Darüber hinaus sind keine harten Reduktionsschritte erforderlich, und die Antikörpermarkierung ist bei jeder Durchführung konsistent und reproduzierbar.Der Markierungsablauf von SiteClick R-PE-, Qdot- oder Biotin-Antikörpern besteht aus drei Schritten:
1. Modifikation der Kohlenhydratdomäne des Antikörpers,
2. Azidanbindung des Antikörpers und
3. Konjugation mit der DIBO-modifizierten Markierung.
Bei diesem Arbeitsablauf wird die Markierung, die den DIBO-Anteil enthält, mit dem azid-modifizierten Antikörper kovalent durch kupferfreie Click-Chemie verknüpft. Die Markierung von Antikörpern mit dem SiteClick Antikörpermarkierungssystem gibt Ihnen die Gewissheit, dass der Antikörper bei jedem Einsatz auf dieselbe Weise markiert wird, ohne dass eine Optimierung der Reaktion erforderlich ist. Dies bedeutet, dass jedem Molekül die gleiche Anzahl von Farbstoffen zugeordnet ist, die Antigenbindungsstelle erhalten bleibt und jedes Mal dieselben Ergebnisse erzielt werden.
Wichtige Merkmale der SiteClick Qdot Antikörpermarkierungskits:
• Enthalten alles, was für die Markierung von 100 µg IgG-Antikörpern erforderlich ist (100 bis 250 µg IgG-Antikörper mit dem SiteClick Biotin-Antikörpermarkierungskit)
• Einfach zu befolgendes, schrittweises Protokoll, das nur wenige Stunden Arbeitszeit für die Umsetzung erfordert.
• Hocheffiziente, stellenspezifische, reproduzierbare Markierungschemikalien führen zu einem hochwertigen Antikörperkonjugat.
Bestellinformation
Trocken im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern, vor Licht schützen und nicht einfrieren.
Spezifikation
Enthält alles, was für die Azidomodifizierung und Markierung von 100 µg Antikörper erforderlich ist | |
1 kit | |
SiteClick Markierungssystem | |
Nasseis | |
Biotin |
Labeling Kit | |
Gesamte Kit nach Erhalt bei 2 bis 6 °C lagern | |
100 bis 250 μg | |
SiteClick™ | |
Antikörper |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
50Stunden
8Minuten
35Sekunden
8Neues Angebot Jetzt sparen