Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB011/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587592
  • 9.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
20/Packung
11mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
24mm
Rot
14mm
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser: 11 mm; Oberer Durchmesser: 14mm