Learn More
Benzylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10622793
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10622793
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10622793
Marke: Thermo Scientific Acros 158390050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10340-91-7
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00000004
InChI-Schlüssel RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82558
IUPAC-Name (isocyanomethyl)benzene
SMILES [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl isocyanide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9620g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NC
Brechungsindex 1.5200 to 1.5220
Menge 5 g
Beilstein 12,1041
Relative Dichte 0.962
Formelmasse 117.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0458592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0430291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0396217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0437551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2022 Catalog Number158390050,158390250,158390010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl isocyanide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Benzylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >