Learn More
tert-Butylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309685
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309685
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11309685
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19747.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
tert-Butyl isocyanide is used in a tin-free procedure for alkyl radical reactions in the presence of a free-radical initiator. It is a useful intermediate in multicomponent reactions. It is also used in the synthesis of coumarines, 4H-chromenes, isoxazolines and to trap 2-cyclopropylidene-1,3-diones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Isocyanid wird in einem zinnfreien Verfahren für Alkylradikalreaktionen in Gegenwart eines Freiradikalinitiators verwendet. Es ist ein nützliches Zwischenprodukt bei Mehrkomponenten-Reaktionen. Es wird auch bei der Synthese von Cumarinen, 4H-Chromenen, Isoxazolinen und zum Abfangen von 2-Cyclopropyliden-1,3-Dionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Methanol, Ether, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7188-38-7
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.134
MDL-Nummer MFCD00000002
InChI-Schlüssel FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC-Name 2-Isocyano-2-methylpropan
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl isocyanide
Dichte 0.735
Siedepunkt 90°C to 92°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.3755
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1903156
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane.
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberL19747.06,L19747.03
Chargennummer10241597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL19747.06,L19747.03
Chargennummer10248887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog NumberL19747.06,L19747.03
Chargennummer10238955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL19747.06,L19747.03
Chargennummer10146214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL19747.06,L19747.03
Name des Produkts
tert-Butylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >