Learn More
Benzylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10763583
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763583
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10763583
Marke: Thermo Scientific Acros 158390010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10340-91-7 | C8H7N | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10340-91-7
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00000004
InChI-Schlüssel RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene
PubChem CID 82558
IUPAC-Name (isocyanomethyl)benzene
SMILES [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl isocyanide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9620g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NC
Brechungsindex 1.5200 to 1.5220
Menge 1 g
Beilstein 12,1041
Relative Dichte 0.962
Formelmasse 117.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0458592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0430291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0396217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number158390050,158390250,158390010
ChargennummerA0437551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2022 Catalog Number158390050,158390250,158390010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl isocyanide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Benzylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >