Learn More
N-Butylisocyanid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10317240
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Butylisocyanid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317240
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10317240
Marke: Thermo Scientific Acros 158380010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2769-64-4 | C5H9N | 83.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2769-64-4
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.13
MDL-Nummer MFCD00000008
InChI-Schlüssel FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl isocyanide, butyl isocyanide, 1-butylisocyanide, n-butylisocyanide, bu-tylisonitrile, n-butylisonitrile, n-butyl isonitrile, butane,1-isocyanoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76008
IUPAC-Name 1-Isocyanobutan
SMILES CCCC[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl isocyanide
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7900g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3NC
Brechungsindex 1.3950 to 1.397
Menge 1 g
Fieser 11,99; 14,63
Relative Dichte 0.79
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number158380050,158380010
ChargennummerA0456182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number158380050,158380010
ChargennummerA0454288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number158380050,158380010
ChargennummerA0403910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number158380050,158380010
ChargennummerA0413193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number158380050,158380010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl isocyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Butylisocyanid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >