Learn More
Cyclohexyl Isocyanid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10558873
Verfügbar ab: 19-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexyl Isocyanid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10558873
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10558873
Marke: Thermo Scientific Acros 158400050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 931-53-3 | C7H11N | 109.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-53-3
Summenformel C7H11N
Molekulargewicht (g/mol) 109.17
MDL-Nummer MFCD00003839
InChI-Schlüssel XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
PubChem CID 79129
ChEBI CHEBI:17966
IUPAC-Name Isocyanocyclohexan
SMILES [C-]#[N+]C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl isocyanide
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 173.0°C to 176.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11NC
Brechungsindex 1.4490 to 1.4520
Menge 5 g
Fieser 06,152
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formelmasse 109.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number158400050,158400010,158400250
ChargennummerA0450344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number158400050,158400010,158400250
ChargennummerA0395865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number158400050,158400010,158400250
ChargennummerA0415095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number158400050,158400010,158400250
ChargennummerA0405496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number158400050,158400010,158400250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl isocyanide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cyclohexyl Isocyanid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >