Learn More
BD Starterkit für Färbung intrazellulären Maus-Zytokins
Dient als Einführung in die Methode der intrazellulären Färbung
Marke: BD 559311
1234.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: BD PharMingen Färbepuffer (FBS); Cytofix/Cytoperm-Puffer; Perm/Wasch-Puffer; PE-konjugiertes Anti-Human- oder Maus-IL-2; PE-konjugiertes Anti-Human- oder Maus-IFN-g; PE-konjugierter Anti-Human- oder Maus-TNF-a; PE-konjugierter Isotyp-Kontrollcocktail; aufgereinigter Blocking-Antikörper-Cocktail; Leukozyten-Cocktail; MiCK-1 oder HiCK-1-Positiv-Kontroll-Zellen, Färbekit-Handbuch
Beschreibung
- Enthält die wichtigsten Reagenzien für die Aktivierung einer Mausmilzzellpopulation und deren anschließende intrazelluläre Färbung zum Nachweis von IL-2-, IFN-γ- und TNF-a-produzierenden Zellen
Spezifikation
IL-2, IFN-g- und TNF-a | |
25 Tests | |
4 °C |