Learn More
BD CBA-Kit für humanes entzündliches Zytokin
Optimiert für die Analyse spezifischer Proteine in Gewebekulturüberständen, EDTA-behandeltem Plasma und Serumproben
Marke:  BD 551811
3285.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15806708
  • 3290.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Reagenzien für die Erfassung und den Nachweis von IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF und IL-12p70, Waschpuffer, Assay-Verdünner, Serumsteigerungspuffer, Zytometer-Setup-Reagenzien
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann zur quantitativen Messung der Proteinkonzentrationen von Interleukin-8 (IL-8), Interleukin-1β (IL-1β), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) und Interleukin-12p70 (IL-12p70) in einer einzelnen Probe verwendet werden
  • Das im Kit enthaltene Nachweisreagenz ist eine Mischung aus Phycoerythrin (PE)–konjugierten Antikörpern, die ein Fluoreszenzsignal proportional zur Menge an gebundenem Analyt liefert
  • Liefert ausreichende Reagenzien für die Analyse von 80 Proben
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Human
Zur Analyse spezifischer Chemokine in Gewebekulturüberständen, mit EDTA behandeltem Plasma (EDTA-Plasma) und Serumproben
2 °C bis 8 °C
IL-8, IL-1, IL-6, IL-10, TNF und IL-12p70
80 Tests
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD CBA-Kit für humanes entzündliches Zytokin > 1 Kit (80 Tests)