Learn More
Corning™ Interleukin-2 (IL-2), Human-Rekombinant
Rufen eine Reihe von Reaktionen von vielen Zelltypen hervor
Marke: Corning™ 354043
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Anfang Januar 2014 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Hochreine natürliche und rekombinante Biochemikalien.
- Im Puffer eingefroren geliefert
- Getestet auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit des Wachstumsfaktors, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Steril gefiltert mithilfe einer0.2μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
1Programm für biologische Reaktionsmodifikatoren Jurkat IL-2 Referenzreagenz.
Spezifikation
Human | |
IL-2 | |
10.000 U | |
Steril |
Gefroren in 55 mM Natriumphosphatpuffer, mit 53 mM Saccharose und 0.4 % HAS | |
>96 % mittels SDS-PAGE-Analyse | |
Rekombinantes E. coli | |
-70 °C |