Learn More
Fisherbrand™ accuTupH™ pH-Kombinationselektroden mit gehärteter Spitze - ohne Quecksilber
Eignet sich ideal für Labor und Q.C.-Messungen.
Marke:  Fisherbrand™ 93X218883
291.02 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11560084
  • 315.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pH-Kombinationselektrode für Laboreinsatz und präzise QC-Messungen mit einer Ansprechzeit von unter 10 Sekunden.
  • pH-Kombinationselektrode
  • Einzeldiaphragma
  • Temperaturbereich: 80 bis 100 °C
  • pH-Bereich: 0-14
  • Reaktionszeit unter 10 Sekunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Glas
0 °C bis 100 °C
Flüssig
Ag/AgCl
< 10 s
80 °C bis 100 °C
102 mm
10 mm
Einzeln
0 bis 14
pH-Kombinationselektrode
pH
0 bis ±25 mV
32 bis 212 °F
4 in.
0,4 in.
Name des Produkts
Fisherbrand™ accuTupH™ pH-Kombinationselektroden mit gehärteter Spitze - ohne Quecksilber > Single Diaphragma, Ag/AgCl-Referenz; BNC-Anschluss