Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Racks
Schützen Sie Proben, und stapeln Sie Racks mit diesem 96-Well Flipper Mikroröhrchen-Rack.
Marke: Thermo Scientific™ 8790
Beschreibung
Schützen Sie Proben und stapeln Sie Gestelle mit dem Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Gestell. Das Gestell, das mit einem alphanumerischen Gitter zur einfachen Identifizierung der Röhrchen geformt ist, fasst 0,5 ml-Röhrchen auf der einen Seite und 1,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite.
- Aufnahme von 0,5 ml-Röhrchen auf einer Seite und 1,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
- Mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
- Verschiedene Farben erhältlich
Spezifikation
96-well Flipper Rack | |
Rot | |
Polypropylen | |
10 Gestelle |
Flipper Rack | |
Tubes (2 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2.0 mL) | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.