Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Marke: Dräger™ CH29801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dräger-Röhrchen™ - die Klassiker der Gefahrstoffmessung.Das Dräger-Röhrchen™-Messsystem ist die bewährte Methode zur Messung von Schadstoffen im Boden, Wasser und in der Luft. Mehr als 500 Substanzen in unterschiedlichsten Konzentrationen können gemessen werden. Aufbau und Funktion der Dräger-Röhrchen™ sind stets gleich. Durch das Röhrchen muss eine bestimmte Menge Luft gesaugt werden. Hierzu benutzt man die Gasspürpumpe accuro™. Durch den Kontakt mit einem Stoff reagiert das in dem Röhrchen enthaltene chemische Reagenzsystem und zeigt eine Verfärbung an. Die Höhe der Konzentration des Stoffes wird durch die Länge der Verfärbung angezeigt und kann auf einer Skala direkt abgelesen werden. Das Dräger-Röhrchen™-Messsystem bietet Ihnen die Vorteile der Messgenauigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der schnellen und einfachen Handhabung.
Auswahlhilfen und eine Gefahrstoffdatenbank finden Sie online unter www.draeger.com Gefahrstoffdatenbank Voice
Über 250 Röhrchen für verschiedene Stoffe und Messbereiche auf Anfrage. Ausserdem weitere Messgeräte, Diffusionsröhrchen für Langzeitmessungen sowie Probenahmesysteme mit Aktivkohleröhrchen und ORSA-Sammler auf Anfrage.
Typ: Schwefelwasserstoff 5/b
Messbereich: 5 - 60 ppm
Spezifikation
Schwefelwasserstoff 5/b | |
5 bis 160 ppm | |
10 | |
32 bis 140 °F |
Weniger als 40 mg/l | |
10 | |
4 min | |
0°bis 60 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER CH29801 HYDROGEN
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen sulphide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff > Schwefelwasserstoff 5/b; Messbereich:5 bis 600ppm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur