Learn More
BD BBL™ Cefinase™ β-Lactamase Nachweisscheiben
Jede Scheibe wird verwendet, um einen einzelnen bakteriellen Stamm auf das Vorhandensein von Β-Lactamase zu prüfen
Marke: BD 231650
Beschreibung
Schnelltest zur Isolierung von Kolonien von Neisseria gonorrheae, Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae und anaeroben Bakterien auf die Produktion von Β-Lactamase:
- 6,35-mm-Scheibe mit Nitrocefin, einem chromogenen Cephalosporin, imprägniert
- Wenn ein Bakterium Β-Lactamase in bedeutenden Mengen produziert, wird die gelb gefärbte Scheibe im Bereich des Isolatabstrichs rot
Spezifikation
Nitrocefin | |
-20°bis +8 °C | |
Scheibe | |
50 Blättchen |