Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser für Antibiotika-Testblättchen
Platzieren Sie die Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests präzise auf dem Medium Ihrer Wahl, wenn Sie manuelle antimikrobielle Empfindlichkeitstests durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ ST6090
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10210673
  • 744.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Platzieren Sie Testblättchen für den antimikrobiellen Empfindlichkeitstest bei der Durchführung des Agardiffusionstests präzise auf dem Medium Ihrer Wahl – mit dem selbst andrückenden Thermo Scientific™ Oxoid™ Einzelapplikator für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Methoden für Empfindlichkeitstests ist die Scheibendiffusion äußerst flexibel und bietet eine Vielzahl von Antibiotika und Konzentrationen, die sich bei Bedarf leicht ändern lassen.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, Mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, aber auch eine visuelle Anzeige der folgenden Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nur zur Verwendung mit Oxoid antimikrobielle Testscheibe für Empfindlichkeitstests
Spender für antimikrobielle Empfindlichkeit-Testblättchen
6 Oxoid Scheibenkassetten
Oxoid Spender für die antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Platten mit 90 mm Durchmesser
1 Andruckdispenser/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser für Antibiotika-Testblättchen >
Nur zur Verwendung mit Oxoid™ antimikrobielle Testblättchen für Empfindlichkeitstests.