Learn More
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl sind zuverlässige und langlebige Luer Lock-Nadeln in bewährter Schweizer Qualität. Dazu gehört eine Spenderbox für die einfache und sichere Entfernung und Abgabe von Nadeln.
Marke: Socorex™ 371.1250
Beschreibung
- Edelstahl
- Stark angeschrägt
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar
- Inklusive Spenderbox mit Schiebedeckel zur einfachen und sicheren Entnahme der Nadeln
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Injektionsnadel | |
18 G | |
50 mm |
Sichere, präzise Tierinjektionen | |
Edelstahl | |
Stark angeschrägt | |
1,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl > Länge:50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur