Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel in hoher Form, ohne Deckel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Hohe Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ L 79C/1/STEMPEL
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
24mL | |
44mm |
Glasiert | |
35mm | |
Hohe Porzellantiegel |