Learn More
Thermo Scientific™ T3 RNA Polymerase (20 U/μL)
Thermo Scientific™ Fermentas T3-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre jeweiligen doppelsträngigen Promoter.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0101
41.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10262890
  • 58.75 CHF / 2000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Fermentas Bakteriophage T3-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre jeweiligen doppelsträngigen Promoter.
Katalysiert die 5'=>3'-Synthese von RNA entweder an einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA, die ihrem Promoter nachgelagert ist.
  • Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. mit Aminoallyl, Biotin, Fluorescein und Digoxigenin markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Synthese von nicht markierter und markierter RNA für die folgenden Verwendungsmöglichkeiten: Hybridisierung (1), In-Vitro-RNA-Translation (2); als aRNA (3), siRNA (4), Substrat in RNase-Schutz-Assays (5), Template für die Sequenzierung genomischer DNA.
Hinweis:
Promoter-Konsensussequenzen: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA–T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA–T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG–SP6 Die in Fettschrift dargestellte Position (+1) zeigt das erste Nukleotid, das während der Transkription in die RNA inkorporiert wird. Nur Basen an dieser Position bis +3 sind entscheidend für die Transkription, und sie müssen eine G- bzw. Purin-Base sein (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T3-RNA-Polymerase
2000 U
20 U/µl
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2828077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberEP0101
Chargennummer2849505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0101
Chargennummer2877197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0101
Chargennummer2892146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0101
Chargennummer2892131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0101
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T3 RNA Polymerase (20 U/μL) > 20 Units/μl, 2.000 Units