Learn More
SPEX CertiPrep™ Zubehör für Spül- und Trocknereinsätze für Pipetten
Zubehör für die Verwendung mit Spül- und Trocknereinsätzen für Pipetten
Marke:  SPEX CertiPrep™ PIPBASIN-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11466068
  • 204.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Pipettenwaschbecken
  • Zur Verwendung mit SPEX CertiPrep Pipetten-Waschtrockner.
  • Konstruktion aus langlebigem Polyethylen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spezifikation
Spezifikation
Pipet Washers
13 cm
Pipettenwaschbecken
5 in.
Für Pipettenreiniger und -trockner
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SPEX CertiPrep™ Zubehör für Spül- und Trocknereinsätze für Pipetten > Pipettenwaschbecken; 1 /Pck.