Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker
Gewährleistet eine hohe Druckgeschwindigkeit sowie die Möglichkeit zur Verarbeitung einer Vielzahl an Kennzeichnungsetiketten. Brady™ BBP12 Etikettendrucker sind optimale Einstiegsgeräte für die Kennzeichnung von Laborproben.
Marke:  Brady™ 195566
549.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24308" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15430705
  • 621.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ausdruck einer Vielzahl von Etiketten von 10 bis 112 mm Breite
  • Genaue Bild- und Barcodepositionierung auf kleinen Etiketten
  • Standardmäßige Druckqualität mit 300 dpi
  • Vollfarbiges LCD-Display
  • Lieferung mit einem externen Abwickler geliefert, um größere Etikettenrollen
  • Das eigenständige Gerät kann an jede Universal-Tastatur angeschlossen werden
  • Abmessungen (B x T x H): 202 x 258 x 173 mm
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BBP12 Etikettendrucker > BBP12 Etikettendrucker und Abroller, EU-Stromversorgung