Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker
Gewährleistet eine hohe Druckgeschwindigkeit sowie die Möglichkeit zur Verarbeitung einer Vielzahl an Kennzeichnungsetiketten. Brady™ BBP12 Etikettendrucker sind optimale Einstiegsgeräte für die Kennzeichnung von Laborproben.
621.00 CHF - 3383.60 CHF
Spezifikation
Displaytyp | Farb-LCD-Bildschirm |
---|---|
Print Technology | Thermotransfer |
Breite (metrisch) | 202,00 mm |
Tiefe (metrisch) | 258,00 mm |
Farbfunktion | Monochrom |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15430705
|
Brady™
195566 |
Label Printer with Unwinder |
621.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15512000
|
Brady™
195569 |
Label Printer with Unwinder, EU | N/A | |||||||
15532000
|
Brady™
195812 |
Label Printer Kit EU | N/A | |||||||
Beschreibung
- Ausdruck einer Vielzahl von Etiketten von 10 bis 112 mm Breite
- Genaue Bild- und Barcodepositionierung auf kleinen Etiketten
- Standardmäßige Druckqualität mit 300 dpi
- Vollfarbiges LCD-Display
- Lieferung mit einem externen Abwickler geliefert, um größere Etikettenrollen
- Das eigenständige Gerät kann an jede Universal-Tastatur angeschlossen werden
- Abmessungen (B x T x H): 202 x 258 x 173 mm
Spezifikation
Farb-LCD-Bildschirm | |
202,00 mm | |
Monochrom | |
64 MB | |
300 dpi | |
Seriell, USB, Ethernet | |
2,5 kg | |
Anlagenkennzeichnung, Barcode-Etikettierung, Draht- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Jahr | |
110 bis 240 V |
Thermotransfer | |
258,00 mm | |
Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
100 Etiketten/Tag | |
LabelMark, Windows-basierter Treiber für Software von Drittanbietern, CodeSoft | |
5 bis 40 °C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
Je 1 | |
Netzteil |