Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke:  Azlon™ BWP0250P
28.62 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10287764
  • 46.15 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
  • Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Sehr beständig und langlebig
  • Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Durchscheinend
Polypropylen
10/Packung
Ohne Dichtungseinlage
Ja
Weit
140 mm
5,51 in.
60 mm
8,45 oz.
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
37 mm
Gut ablesbar
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Autoklavierbar
Rund
Flasche mit großer Öffnung
Polypropylen
Schraubkappe
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    12
    Minuten
    17
    Sekunden
    15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    12
    Minuten
    17
    Sekunden
    15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen > Fassungsvermögen:250 ml; Maße:60 x 140 mm (Durchm. x H); ID:37mm