Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Feste, durchscheinende Flaschen
Marke:  Fisherbrand™ 300121-0032
12.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11528062
  • 15.95 CHF / 6 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
  • Auslaufsicher†
  • Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
  • Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml, 32 oz.
32 oz.
HDPE
63 mm
Ja
Weit
Polypropylen
Schraubkappe
1000 ml
Durchscheinend
Unsteril
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File Nr.1606319 und 1606321
Nicht autoklavierbar
Flasche mit großer Öffnung
63 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24165
    Gültig bis zum2025-06-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.06.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen > 32 oz. (1000 ml); Größe des Schraubverschlusses: 63