Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
12.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
- Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
- Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8.45 oz. | |
LDPE | |
43 mm | |
Ja | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung | |
43 mm |
250 ml | |
Durchscheinend | |
Steril | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:CERT-0040858 | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen > Fassungsvermögen: 8 oz. (250 ml); 43 mm-Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur