Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff
Marke: Thermo Scientific™ 840-277500
361.00 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Holen Sie das Beste aus Ihren Messungen heraus – mit Zubehör für die GENESYS Vis/UV-Vis Spektralphotometer Produkte. Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikation
Reagenzglas- und Küvettenhalter für Reagenzgläser und Küvetten mit einem Durchmesser von 12 mm bis 25 mm | |
Kolorimetrische/spektroskopische Messungen in Reagenzglasküvetten. OD600-Messungen zur Überwachung des Zellwachstums in Röhrchen. Überwachung des Zellwachstums in Nephelo-Kulturkolben. Messungen in 16 mm-Fläschchen mit Schraubverschluss |
|
Reagenzgläser und Küvetten, Durchmesser 12 bis 25 mm |
Reagenzglas- und Fläschchenhalter | |
GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | |
Ein Küvettenhalter, der in einem Probenbehältertablett integriert ist. Rastet magnetisch ein. Kein Werkzeug erforderlich. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13