Learn More
UVP Mini-UV-Lampe
Die Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff ist beständig gegen Verblassen und Risse. UVP™ Mini-UV-Lampen passen dank ihrer kompakten Größe in jede Tasche. Die leichten, tragbaren Lampen eignen sich hervorragend für den Außeneinsatz.
Marke:  UVP 95-0158-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746116
  • 129.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus stoßbeständigem Kunststoff, beständig gegen Ausbleichen und Sprünge
  • Kleine Lampen in Hosentaschenformat
  • Einfach tragbar durch Nylonband
  • Benötigt 4 AA-Batterien
Spezifikation
Spezifikation
4 W
159 x 25 mm
64 mm
159 mm
UVG-4
(4) AA-Batterien
254 nm
159 x 25 x 64 mm
Nylonriemen
Kunststoff
25 mm
Mini-UV-Lampe
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Mini-UV-Lampe > Modell:UVG-4; Wellenlänge:Gehäuse 254nm