Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 11349624
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11349624
1 l, 63 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Artikelnummer. 11349624
Marke: Thermo Scientific™ 21870032
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss eignen sich für einfache allgemeine Anwendungen, die keine schwereren Flaschen erfordern.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Weithalsflaschen aus PPCO mit Verschluss eignen sich besonders für die allgemeine Verwendung, wenn nicht unbedingt robustere Flaschen erforderlich sind. Bei diesen Flaschen handelt es sich um leichtgewichtigere Ausführungen der Nalgene Lab Quality Flaschen.
Eigenschaften:
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar
  • Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
  • Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für Auslaufsicherheit†
  • Autoklavierbar
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 63 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 199 mm
Produkttyp Günstige Weithalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,48 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421196 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog Number2187-0032
Chargennummer1405252 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2024 Catalog Number2187-0032
Chargennummer1392835 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/10/2023 Catalog Number2187-0032
Chargennummer1373630 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2022 Catalog Number2187-0032
Chargennummer1361107 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/06/2022 Catalog Number2187-0032
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss >