Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 10074810
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10074810
2 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
Artikelnummer. 10074810
Marke: Thermo Scientific™ 21200005
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für die großen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss, um eine Vielzahl von Labor- und Feldanwendungen durchzuführen, wie z. B. die Lagerung trockener Chemikalien und die Wasserprobenahme.
Mit den großen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss können Sie eine Vielzahl an Labor- und Feldanwendungen durchführen, wie z. B. die Lagerung trockener Chemikalien und die Wasserprobenahme. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte eignen sich für den Einsatz in Tiefkühlgeräten bei bis zu -100 °C (-148 °F). Das chemisch beständige HDPE ist mit zahlreichen Laborreagenzien kompatibel.
Eigenschaften:
  • Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
  • Einlagen-lose Verschlüsse verschließen die Flaschen ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Diese Flasche ist bei Flüssigkeiten nicht auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse (100 mm)
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.5 gal., 2 l
Kapazität (metrisch) 2 l
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Große Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 89 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 100 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 244 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 4,73 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,6 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Durchmesser (metrisch) 119 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1428841 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/05/2025 Catalog Number2120-0005
Chargennummer1417774 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number2120-0005
Chargennummer1421192 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog Number2120-0005
Chargennummer1420591 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2025 Catalog Number2120-0005
Chargennummer1403689 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2120-0005
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss >