Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen
BIOPHARMA
Sorgen Sie für gleichbleibende Leistung und Qualität. Axygen™ Automatisierungsspitzen für Tecan™, Zymark™, Biotek™ und Dynamic Devices bestehen aus transparentem Polypropylen in 96-Well-Gestellen. Lieferbar als unsteril/steril, ohne/mit Filter, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld am Boden und mit Volumina von 50 bis 200 μl.
Marke:  Axygen™ EVF-50-R-S
488.68 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12756689
  • 673.80 CHF / 4800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Umfassendes Sortiment an Pipettenspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
  • Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
  • Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen: 50, 100, 180 und 200 μl
  • Mit den folgenden Modellen kompatibel:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™ mit HV96-Kopf
    • Biotek™ Precision™ und Precision XS 8 oder 12-Kopf
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Kanal-Standardvol. und 96-Kanal-Kleinvol.-Kopf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 μl
Steril
Hellgrün
DNAse-/RNAse-frei
Racks
SBS-Box
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamische Geräte Oasis LM
Gefiltert
Durchsichtig
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Rund
50 Boxen/Karton
Polyethylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer20024000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/12/2024 Catalog NumberEVF-50-R-S
Chargennummer20024000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/11/2024 Catalog NumberEVF-50-R-S
Chargennummer05823000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/08/2023 Catalog NumberEVF-50-R-S
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen > Steril; 50 μl; Gefiltert; Rund