Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, 25/Packung
Diese Mikrotiterplatten wurden für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen.
Marke: Thermo Scientific™ 266120
280.01 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
100 | |
100 St./Karton |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, mit Deckel, steril (25/Packung, 100/Karton) | |
25/Packung, 100/Karton | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
25 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417624 | Verarbeitungszertifikat | 18/12/2024 | 266120 |
1280113 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 266120 |
1405208 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 266120 |
1273924 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 266120 |
1288013 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 266120 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
10Stunden
16Minuten
33Sekunden
58 -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
3Stunden
16Minuten
33Sekunden
58Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.